Learn More
Cytiva Membrane in nylon
Flessibili e durevoli per manipolazioni semplici.   Le membrane in nylon Cytiva sono naturalmente idrofile, per eliminare la necessità di agenti umettanti e preumettanti nella filtrazione di soluzioni acquose.
Marca:  Cytiva 7404-009
199.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 11324874
  • 236.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Flexible and durable for easier handling. Cytiva Nylon Membranes are naturally hydrophilic, eliminating need for wetting agents and prewetting when filtering aqueous solutions.
  • Pure nylon membranes
  • Tear-resistant
  • Filter many organic solvents
  • Autoclavable up to 135°C
  • Biotechnology applications include filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers and solutions
  • Used in chromatography to filter samples, aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing
Specifica
Specifica
0.5 μm
Idrofilo
90 mm
Nylon
Per la filtrazione di soluzioni acquose e della maggior parte dei solventi organici
50/conf.