Learn More
Cytiva Cartine con indicatore di pH, strisce CF
Indicano il valore di pH in modo estremamente chiaro e accurato utilizzando quattro differenti segmenti di cartine indicatrici impregnate di colorante. Le cartine con indicatore di pH in strisce CF Whatman™ utilizzano dei coloranti legati chimicamente che non possono percolare nella soluzione.
23.45€ - 25.65€
Specifica
Formato | Strip |
---|---|
Include | Supporti in plastica, segmenti di carta su ogni striscia, diagrammi indicatori complementari |
Quantità | 100 Pack |
Tipo | pH Test Strip, Color Bonded |
Dimensioni (L x P) | 80 x 6 mm |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Dimensioni (L x P) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Dimensioni (L x P) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10377481
|
Cytiva
2613-991 |
0 to 14 | 80 x 6 mm | pH Test Strip, Color Bonded |
25.65€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11390684
|
Cytiva
2614-991 |
Da 4.5 a 10 | 80 x 6 mm | Strisce per test del pH |
23.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Provides an extremely clear and accurate visual pH value using four different segments of dye-impregnated indicator papers. Whatman™ pH Indicator Papers, CF Strips use dyes that are chemically bonded to the paper and cannot be leached into solution.
- Supporti in plastica che mantengono la rigidità nei liquidi
- I segmenti di carta su ciascuna striscia presentano coloranti legati chimicamente; non possono percolare nella soluzione
- I diagrammi indicatori complementari offrono un confronto preciso
- Strisce full-range (da 0 a 14) graduate in unità da 1 pH; strisce wide-range (da 4.5 a 10pH) in unità da 0.5 pH
- Confezioni da 100; ogni striscia misura circa 0.25 × 3 poll. (6 × 80 mm)
Specifica
Strip | |
100 Pack | |
80 x 6 mm | |
6 mm |
Supporti in plastica, segmenti di carta su ogni striscia, diagrammi indicatori complementari | |
pH Test Strip, Color Bonded | |
80 mm |