Learn More
Cytiva Cerchi di membrana in PTFE
Per la chiarificazione di sostanze corrosive, solventi e fluidi aggressivi. I filtri circolari in membrana in PTFE Whatman™ sono particolarmente utili nell'analisi HPLC quando le particelle solide possono causare danni permanenti alla colonna.
Marca:  Cytiva 10411130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 11333445
  • 1170.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provides clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids. Whatman™ PTFE Membrane Circles are particularly useful in HPLC analysis when solid particles can cause permanent damage to the column.
  • Hydrophobic
  • Chemically stable and inert
  • Can be used up to 120°C
  • Laminated onto randomly arranged polypropylene support material
  • For filtration with organic and chemically aggressive solutions or gases
  • Particularly suitable for HPLC analysis
Specifica
Specifica
PTFE
Hydrophobic
25Pack
5 μm
TE 38
150 mm