Learn More
Cytiva Membrane PTFE tipo WTP
Adatte per applicazioni con solventi organici aggressivi, alcali e acidi forti, in quanto chimicamente stabili e inerti. Le membrane Whatman™ tipo WTP in PTFE sono particolarmente indicate per la preparazione di campioni per analisi HPLC e sterilizzazione con aria e gas.
448.00€ - 630.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Idrofobicità | Hydrophobic |
Tipo di membrana | WTP |
Quantità | 100 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Portata del gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Portata del gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11344874
|
Cytiva
7582-002 |
25 mm | 0.2 μm | 4.5L/min/cm2 |
448.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10634132
|
Cytiva
7590-004 |
47 mm | 1.0μ m | 17L/min/cm2 |
620.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11354874
|
Cytiva
7582-004 |
47 mm | 0.2 μm | 4.5L/min/cm2 |
630.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11364874
|
Cytiva
7585-004 |
47 mm | 0.5 μm | 7.5L/min/cm2 |
590.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11305094
|
Cytiva
7590-002 |
25 mm | 1.0 μm | 17L/min/cm2 |
458.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Suited for applications involving aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis due to being chemically stable and inert. Whatman™ WTP Range PTFE Membranes are particularly suitable for preparing samples for HPLC analysis, air and gas sterilization.
Pellicola estensibile in PTFE, plastificata su una rete di supporto in polipropilene non tessuto- Naturalmente idrofobica
- La versione da 0.5 μm è generalmente utilizzata per la prefiltrazione dei campioni nelle analisi HPLC dove la presenza di particelle solide potrebbe causare danni permanenti alla colonna
- La versione da 0.2 μm è utilizzata per lo sfiato sterile dei collettori del vuoto e per la filtrazione sterile di serbatoi e contenitori
Per temperature fino a 120 °C (248 °F); temperature superiori renderebbero morbido lo strato plastificato.
Applicazioni:
- chiarificazione di corrosivi, solventi e liquidi aggressivi
- Raccolta di polveri umide per successive analisi (dimensioni dei pori da 0.5 e 1.0 μm)
- Sterilizzazione ad aria e gas (dimensioni pori da 0.2 e 0.5 μm)
Specifica
PTFE | |
Hydrophobic | |
WTP | |
100 Pack |