Learn More
DWK Life Sciences Gruppo di filtrazione da 47 mm con connettore con tappo n. 8 e supporto SS
Designed to handle up to 1000mL of liquid for analysis of particulate or microbiological contamination
Marca: DWK Life Sciences 419390
479.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21903" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- For filteration of viscous or proteinaceous solutions to produce ultra clean filtrate
- Glass components manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
- Flasks have No.2 hose connection for 0.25 in. (6mm) I.D. tubing
Specifica
Tappo n. 8 | |
Per la filtrazione di soluzioni viscose o proteiche, per la produzione di un filtrato ultrapulito | |
1 |
Gruppo di filtrazione da 47 mm | |
Un supporto in acciaio inossidabile con schermo a rete da 120, guarnizione in PTFE dello schermo di supporto, base di sostegno in vetro, imbuto graduato da 300 ml, pinza in alluminio anodizzato, beuta per filtrazione da 1 l, raccordo tubo n. .2 | |
Gruppo di filtrazione da 47 mm |