Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 6mL HDPE Omni-Vial Scintillation Vial
Vials are manufactured from high density polyethylene and have a quarter-turn cap. The hanging cap allows vial suspension and easy access.
555.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.66 in. |
---|---|
Colore | Natural |
Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
Materiale | HDPE |
Volume (sistema metrico) | 6 mL |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12483691
|
DWK Life Sciences
225415 |
Quarter-turn Hanging Screw Cap |
555.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11798849
|
DWK Life Sciences
225414 |
Quarter-turn Regular Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Used with Wheaton glass and PET, 20 mL liquid scintillation vials with 22 mm neck size
- Dimensions (OD x H): 17 mm x 57 mm (with cap attached)
Specifica
0.66 in. | |
17 mm | |
6 mL | |
0.2 oz. | |
57 mm |
Natural | |
HDPE | |
2.24 in. | |
Polypropylene |