Learn More
DWK Life Sciences Rompifiala
Prevenire la contaminazione incrociata con questi pezzi di ritenuta per ampolle da 1 e 2 ml
Marca:  DWK Life Sciences 177105
34.82 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14400kg
Codice prodotto. 10594092
  • 53.40€ / pezzi 144
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Previene la scheggiatura delle ampolle
Specifica
Specifica
Rompifiala
Plastica
Fiale da 1 e 2 ml