Learn More
DWK Life Sciences Flaconi in HDPE
Available with either glass robotic or pennyhead stoppers
Marca:  DWK Life Sciences 227497-04
468.35 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12473721
  • 493.00€ / pezzi 24
Spedizione stimata: 25-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Available with either glass robotic or pennyhead stoppers
Flaconi
  • Vetro borosilicato, da 60 o 300 ml, numerati o non numerati
  • Con area di scrittura permanente; le versioni numerate sono identificate anche da un codice a barre
  • Il raggio della spalla appositamente progettato elimina tutta l'aria dall'interno del flacone durante il riempimento
  • I flaconi da 300 ml sono consigliati per il test BOD (Biochemical Oxygen Demand, Richiesta Biochimica di Ossigeno) di cinque giorni cui si fa riferimento nelle pubblicazioni Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Metodi standard per l'esame dell'acqua e delle acque reflue), 18a edizione, 5210B, 1992
Tappi
  • I tappi in vetro borosilicato intercambiabili sono dotati di fondo conico per impedire l'intrappolamento dell'aria
  • L'imboccatura svasata dei flaconi forma una tenuta stagna intorno ai tappi che impedisce l'ingresso dell'aria durante l'incubazione
  • Il giunto del tappo è compatibile con le sonde dei principali misuratori di BOD e OD
  • I tappi in vetro sono compatibili con la maggior parte dei sistemi robotizzati
Indicati per incubare campioni diluiti di acque reflue, effluenti di acque reflue, acque inquinate e rifiuti industriali al fine di determinare la quantità di ossigeno necessaria durante la stabilizzazione delle sostanze organiche decomponibili mediante azione biochimica aerobica.
Order Info
Dimensioni: I flaconi da 300°ml hanno un diametro di 2.75 x e un'altezza di 6.5°pollici (69 x 165°mm); i flaconi da 60°ml hanno un diametro di 1.75 x e un'altezza di 4.5°pollici (43 x 115°mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yes
Used to incubate diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during stabilization of decomposable organic matter by aerobic biochemical action
Borosilicate Glass
Robotic
6.49 in.
2.7 in.
300 mL
Yes
73 to 96
10.14 oz.
16.5 cm
6.9 cm