Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro borosilicato E-C filettati con tappi rivestiti in PTFE
Economically priced by packaging vials and screw caps separately. Wheaton™ E-C Sample Vials are available in either clear or amber-colored glass.
203.00€ - 374.00€
Specifica
Material (Liner) | PTFE/14B Rubber |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Stile filo | Screw |
Materiale chiusura | Phenolic |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10550372
|
DWK Life Sciences
224746 |
16 mL | 21 mm | Clear |
314.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10343083
|
DWK Life Sciences
224742 |
4 ml | 15 mm | Trasparente |
225.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13401459
|
DWK Life Sciences
224748 |
24 mL | 23 mm | Clear |
352.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10006621
|
DWK Life Sciences
224754 |
8.0 mL | 17 mm | Amber |
306.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12422741
|
DWK Life Sciences
224750 |
1.8 mL | 12 mm | Amber |
256.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10696833
|
DWK Life Sciences
224751 |
2.0 mL | 12 mm | Amber |
264.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11511185
|
DWK Life Sciences
224745 |
12 mL | 19 mm | Clear |
302.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11728929
|
DWK Life Sciences
224744 |
8 mL | 17 mm | Clear |
374.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10781323
|
DWK Life Sciences
224752 |
4.0 mL | 15 mm | Amber |
323.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10698052
|
DWK Life Sciences
224740 |
1.8 mL | 12 mm | Clear |
203.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11768929
|
DWK Life Sciences
224741 |
2 mL | 12 mm | Clear |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Economically priced by packaging vials and screw caps separately. Wheaton™ E-C Sample Vials are available in either clear or amber-colored glass.
- Clear vials made from low extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Clear vials conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
- Amber vials made from borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements for light transmission to protect light-sensitive products
- Vials packed in shrink-wrapped packs of 100 which reduces corrugate contamination
- 14B rubber lined black phenolic screw caps for aqueous samples
- PTFE-faced 14B rubber lined black phenolic screw cap for organic samples
- Vials and caps are autoclavable
Specifica
PTFE/14B Rubber | |
Screw | |
Autoclavable | |
ASTM Type I, USP Type I, Class A |
Borosilicate Glass | |
Phenolic | |
Screw Cap |