Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
321.00€ - 361.00€
Specifica
Product Type | Soxhlet Extractor |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Soxhlet Extraction Apparatus |
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent |
Certificazione/Conformità | ASTM E 438 |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (English) Inside | Lunghezza (sistema imperiale) | Parte superiore giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (English) Inside | Lunghezza (sistema imperiale) | Parte superiore giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12654823
|
DWK Life Sciences
415005 |
1.57 in. | 8.07 in. | 45/50 |
321.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12481561
|
DWK Life Sciences
415010 |
1.96 in. | 9.84 in. | 55/50 |
361.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Wetted parts are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Specifica
Soxhlet Extractor | |
Borosilicate Glass | |
ASTM E 438 |
Soxhlet Extraction Apparatus | |
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent | |
24/40 |