Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi in polipropilene
Per mantenere l'integrità della guarnizione grazie ai vari liner per tappi. Fiale per scintillazione Wheaton Science Products™ in vetro da 20ml: I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
297.00€ - 336.00€
Specifica
Colore chiusura | Bianco |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
Colore | Bianco |
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10560503
|
DWK Life Sciences
986540 |
Polietilene espanso |
302.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11768819
|
DWK Life Sciences
986561 |
Foglio in alluminio |
301.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11586315
|
DWK Life Sciences
986560 |
Polietilene espanso |
297.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11748819
|
DWK Life Sciences
986541 |
Foglio in alluminio |
336.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Integrità della guarnizione salvaguardata grazie ai vari liner per tappi. Le fiale per scintillazione Wheaton Science Products™ in vetro da 20ml e i tappi in polipropilene sono chimicamente inerti, ideali per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
- Chimicamente inerte, per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza
- È disponibile un'ampia scelta di liner per tappi sviluppati per salvaguardare l'integrità della guarnizione
- Conteggi di background ridotti e costanti; elevata trasmissione di raggi ultravioletti
- Con tappi a vite fissati alle fiale
Order Info
Diam. est. x A: 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm) con tappo inserito; le fiale sono confezionate in singole celle in cinque vassoi da 100 pezzi per contenitore
Compliance
Soddisfa gli ASTM™ E438 di tipo I, classe A e USP di tipo I.
Specifica
Bianco | |
Bianco | |
Vetro borosilicato | |
2.4 in. | |
0.67 oz. | |
61 mm |
1.1 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
Vaschette con partizioni | |
Tappo a vite | |
ASTM E438, tipo I, classe A, USP tipo I |