Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps
309.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
0.24 oz., 7 mL
0.51 oz., 15mL
1.01 oz., 30mL
2.03 oz., 60 mL
Altezza (sistema imperiale):
2.44 in.
3 in.
3.34 in.
4 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.74 in.
1 in.
1.25 in.
1.5 in.
Descrizione
- Made of nonautoclavable, low-density polyethylene
- Dropper bottles, tips and caps are packaged separately
Specifica
Capacità | 2.03 oz., 60 mL |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2.03 oz. |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) | 1.5 in. |
Include | Streaming tip and Polypropylene cap |
Materiale | LDPE |
Closure Included | Yes |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Altezza (sistema metrico) | 101 mm |