Learn More
DWK Life Sciences Ampolle trasparenti premarcate Gold-Band™
Prescored to eliminate need for filing
63.05€ - 192.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Product Type | Prescored Ampule |
Colore | Clear |
Certificazione/Conformità | USP Type 1, ASTM Type I, Class A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Altezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Altezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11744129
|
DWK Life Sciences
176772 |
1 mL | 0.41 in. | 2.63 in. |
65.70€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11340900
|
DWK Life Sciences
176779 |
5 ml | 0.64 in. | 3.3 in. |
102.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10278241
|
DWK Life Sciences
176780 |
10 ml | 0.74 in. | 4.21 in. |
161.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11754129
|
DWK Life Sciences
176782 |
20 mL | 0.88 in. | 5.11 in. |
192.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10691074
|
DWK Life Sciences
176776 |
2 mL | 0.47 in. | 2.95 in. |
63.05€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Prescored to eliminate need for filing
- Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
- La funzione Gold-Band indica la premarcatura
- Gli steli possono essere sigillati a livello del collo o della punta
Compliance
Soddisfano gli standard USP di tipo 1 e ASTM™ di tipo I, classe A
Specifica
Borosilicate Glass | |
Prescored Ampule | |
Clear | |
USP Type 1, ASTM Type I, Class A |