Learn More
Wheaton™ White Replacement Cap for Urine Tube
Spare polypropylene cap for primary urine tube.
Marca:  Wheaton™ 327225
433.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 16484959
  • 456.00€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Supports use of Wheaton™ primary urine tubes
  • For use with 10 mL tubes
Specifica
Specifica
Cap
Polypropylene
Replacement cap for primary urine tube, undosed
5000/Cs.
Ambient
White
Non-sterile
10 mL Urine Tube
1000/Pk.