Learn More
3M™ Visiera 3M™ serie WP96, policarbonato, trasparente
89.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size: 230 x 370mm
Description
- Fornisce protezione da particelle ad alta velocità (120 m/s) e da metalli fusi e parti solide calde.
- Visiera in policarbonato trasparente
- Elevata resistenza agli urti
- Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera
- Protezione da metalli fusi e parti solide calde.
- Testata e approvata in conformità alla normativa EN 166:2001
- Marcatura della visiera 2C-1.2 3M 1 B 3 9
Spécification
Product Type | Faceshield |
Size | 230 x 370 mm |
Materiale | Polycarbonate |