Learn More
Fisherbrand™ HDPE Wide Neck 2.5L Bottle
35.30 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
48.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
48.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 l
Descrizione
- Supplied with tamper evident polypropylene cap
- Moulded in carrying/pouring handle
- Color: Clear
Specifica
Materiale chiusura | Polypropylene |
Altezza (sistema metrico) | 295 mm |
Capacità (sistema metrico) | 2.5 l |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
Materiale | HDPE |
Larghezza (sistema metrico) | 130 mm |
Certificazione/Conformità | Testato e certificato secondo gli standard UN per il trasporto sicuro di materiali pericolosi |