Learn More
Xanthine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10081600
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
69-89-6
C5H4N4O2
152.11
MFCD00078453
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
1188
CHEBI:17712
3,7-dihydropurine-2,6-dione
C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
69-89-6
C5H4N4O2
152.11
MFCD00078453
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
1188
CHEBI:17712
3,7-dihydropurine-2,6-dione
C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Xanthine
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Beilstein 26, 447
Indice di Merck 15, 10257
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/14.5l (16°C). Other solubilities: soluble in potassium hydroxide and mineral acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Spettrofotometria 98 to 102% (lambda max. 278nm,pH 10) molar absorptivity 9300+/-2%,on dry basis
Peso formulazione 152.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xanthine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.