Learn More
Zinc, granular, 20 mesh, Thermo Scientific Chemicals
58.63 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
Specifica
Materiale o nome chimico | Zinc |
Colore | Gray |
Punto di fusione | 420.0°C |
Punti di ebollizione | 907.0°C |
Densità | 7.1400g/mL |
Formula lineare | Zn |
Quantità | 500 g |
Fieser | 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406 |
Peso formulazione | 65.38 |
Percent Purity | ≥99.7% (Complexometry) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc, granular, 20 mesh
- Pericolo
- Solido piroforico Categoria 1
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P222-Evitare il contatto con l'aria.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.