accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10120-28-2

2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 10120-28-2

IUPAC Nome: 1-(²H₃)methyl(²H₁₁)cyclohexane
Sinonimi: 1-(²H₃)methyl(²H₁₁)cyclohexane
Peso molecolare (g/mol): 112.27
Formula molecolare: C7H14
InChi Key: UAEPNZWRGJTJPN-OBYKGMMLSA-N
SMILES: [2H]C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Percent Purity 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati