accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10169-55-8

IUPAC Nome: 1-[4-(phenylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
Sinonimi: 1-[4-(phenylsulfanyl)phenyl]ethanone
Peso molecolare (g/mol): 228.31
Formula molecolare: C14H12OS
InChi Key: XUDYHODVSUXRPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Punti di ebollizione 
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati