CAS RN 10378-50-4
IUPAC Nome:
4-[4,7-bis(benzyloxy)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl]-N,N-bis(propan-2-yl)butanamide
Sinonimi:
4-[4,7-bis(benzyloxy)-1,3-dioxoisoindol-2-yl]-N,N-diisopropylbutanamide
Peso molecolare (g/mol):
528.65
Formula molecolare:
C32H36N2O5
InChi Key:
PXMOBROHNZPLTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)N(C(C)C)C(=O)CCCN1C(=O)C2=C(OCC3=CC=CC=C3)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2C1=O
1
–
1
di
1
risultati
1
Potassium perruthenate(VII), 97%
CAS: 10378-50-4 Formula molecolare: C32H36N2O5 Molecular Weight (g/mol): 528.65 Numero MDL: MFCD00061333 InChI Key: PXMOBROHNZPLTM-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: 4,7-bis benzyloxy-n,n-diisopropyl-1,3-dioxo-2-isoindolinebutyramide PubChem CID: 101141422 IUPAC Name: 4-[1,3-dioxo-4,7-bis(phenylmethoxy)isoindol-2-yl]-N,N-di(propan-2-yl)butanamide SMILES: CC(C)N(C(C)C)C(=O)CCCN1C(=O)C2=C(OCC3=CC=CC=C3)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2C1=O