man

Test

CAS RN 10562-68-2

CH3H3CCH3CH3CHHO

CAS RN 10562-68-2

IUPAC Name: 4-ethynyl-2,6-dimethylheptan-4-ol
Sinonimi: 4-ethynyl-2,6-dimethylheptan-4-ol
Peso molecolare (g/mol): 168.28
Formula molecolare: C11H20O
InChi Key: CSNWKQHTZXPWJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CC(O)(CC(C)C)C#C
Punti di ebollizione 
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati