accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(R)BHOOHHOO

CAS RN 111821-49-9

IUPAC Nome: (2R)-2-amino-3-[4-(dihydroxyboranyl)phenyl]propanoic acid
Sinonimi: (2R)-2-amino-3-[4-(dihydroxyboranyl)phenyl]propanoic acid
Peso molecolare (g/mol): 209.01
Formula molecolare: C9H12BNO4
InChi Key: NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
SMILES: N[C@H](CC1=CC=C(C=C1)B(O)O)C(O)=O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati