accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNOOH

CAS RN 139122-19-3

IUPAC Nome: 4-(2-hydroxyethyl)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Sinonimi: 4-(2-hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
Peso molecolare (g/mol): 177.2
Formula molecolare: C10H11NO2
InChi Key: QRTHVOUKWCEPKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCC1=C2CC(=O)NC2=CC=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati