accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHNOHH2N(E/Z)

CAS RN 1421266-74-1

IUPAC Nome: N'-hydroxypiperidine-4-carboximidamide
Sinonimi: N'-hydroxypiperidine-4-carboximidamide
Peso molecolare (g/mol): 143.19
Formula molecolare: C6H13N3O
InChi Key: SQZQSQVPENGEOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=NO)C1CCNCC1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati