CAS RN 1435806-18-0
IUPAC Nome:
2-amino-3-[4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Sinonimi:
2-amino-3-[4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Peso molecolare (g/mol):
267.18
Formula molecolare:
C10H9F4NO3
InChi Key:
NAURIUSBIMOCMZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
NC(CC1=C(OC(F)(F)F)C=C(F)C=C1)C(O)=O
1
–
1
di
1
risultati
1
4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 1435806-18-0 Formula molecolare: C10H9F4NO3 Molecular Weight (g/mol): 267.18 Numero MDL: MFCD19687192 InChI Key: NAURIUSBIMOCMZ-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: 4-fluoro-2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine,2-amino-3-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid PubChem CID: 66523630 IUPAC Name: 2-amino-3-[4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid SMILES: C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CC(C(=O)O)N