accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 14918-69-5

IUPAC Nome: 6,7-dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Sinonimi: 6,7-dichloro-5,8-dihydroxynaphthalene-1,4-dione
Peso molecolare (g/mol): 259.04
Formula molecolare: C10H4Cl2O4
InChi Key: KFAVXUQFBGHURZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Cl)C(Cl)=C(O)C2=C1C(=O)C=CC2=O
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)