accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFFFF

CAS RN 208173-24-4

IUPAC Nome: 1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Sinonimi: 1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Peso molecolare (g/mol): 206.14
Formula molecolare: C9H6F4O
InChi Key: SYFHRXQPXHETEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C(F)(F)F

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati