accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClON

CAS RN 23100-12-1

IUPAC Nome: 6-chloropyridine-3-carbaldehyde
Sinonimi: 6-chloropyridine-3-carbaldehyde
Peso molecolare (g/mol): 141.55
Formula molecolare: C6H4ClNO
InChi Key: AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=O)C=N1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)