accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NCH3CH3H3CNCH3NCH3CH3H2OH2OClCuClCu

CAS RN 30698-64-7

IUPAC Nome: bis([2-(dimethylamino)ethyl]dimethylamine) bis(chlorocopper) dihydrate
Sinonimi: bis(cuprous chloride) bis(temed) dihydrate
Peso molecolare (g/mol): 466.44
Formula molecolare: C12H36Cl2Cu2N4O2
InChi Key: VVXKYYDFGPZSOZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.Cl[Cu].Cl[Cu].CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)