accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO

CAS RN 34068-01-4

IUPAC Nome: 1-[3-(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
Sinonimi: 1-[3-(benzyloxy)phenyl]ethanone
Peso molecolare (g/mol): 226.28
Formula molecolare: C15H14O2
InChi Key: FGQMEAWGAUALJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (1)
  • (4)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)