accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHOOH

CAS RN 401629-04-7

IUPAC Nome: 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Sinonimi: 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Peso molecolare (g/mol): 152.15
Formula molecolare: C7H8N2O2
InChi Key: GNWMHLBUCXEXPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=NNC(=C1)C1CC1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati