accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40180-80-1

IUPAC Nome: 1-(3-bromo-4-methylphenyl)ethan-1-one
Sinonimi: 1-(3-bromo-4-methylphenyl)ethanone
Peso molecolare (g/mol): 213.07
Formula molecolare: C9H9BrO
InChi Key: PDJLFESXPVLVMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC(Br)=C(C)C=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati