CAS RN 446-35-5
IUPAC Nome:
2,4-difluoro-1-nitrobenzene
Sinonimi:
benzene, 2,4-difluoro-1-nitro-
Peso molecolare (g/mol):
159.09
Formula molecolare:
C6H3F2NO2
InChi Key:
RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1F
1
–
1
di
1
risultati
1
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 98%
CAS: 446-35-5 Formula molecolare: C6H3F2NO2 Molecular Weight (g/mol): 159.09 Numero MDL: MFCD00007050 InChI Key: RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: 2,4-difluoronitrobenzene,benzene, 2,4-difluoro-1-nitro,1-nitro-2,4-difluorobenzene,1,3-difluoro-4-nitrobenzene,unii-6398y1d7js,2,4-difluoro-1-nitro-benzene,pubchem2288,2,4-difluornitrobenzol,2,4-difluoronitrobenzol,acmc-1akft PubChem CID: 67967 IUPAC Name: 2,4-difluoro-1-nitrobenzene SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1F