CAS RN 4730-54-5
IUPAC Nome:
1,4,7-triazonane
Sinonimi:
1,4,7-triazacyclononane tacn
Peso molecolare (g/mol):
129.21
Formula molecolare:
C6H15N3
InChi Key:
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C1CNCCNCCN1
1
–
1
di
1
risultati
1
1,4,7-Triazonane, TRC
CAS: 4730-54-5 Formula molecolare: C6H15N3 Molecular Weight (g/mol): 129.2 IUPAC Name: 1,4,7-triazonane SMILES: C1CNCCNCCN1