accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHSOO

CAS RN 5183-78-8

IUPAC Nome: N-methylbenzenesulfonamide
Sinonimi: N-methylbenzenesulfonamide
Peso molecolare (g/mol): 171.21
Formula molecolare: C7H9NO2S
InChi Key: SVDVKEBISAOWJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati