accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONH2

CAS RN 5438-70-0

IUPAC Nome: ethyl 2-(4-aminophenyl)acetate
Sinonimi: ethyl 2-(4-aminophenyl)acetate
Peso molecolare (g/mol): 179.22
Formula molecolare: C10H13NO2
InChi Key: CFNDVXUTYPXOPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC1=CC=C(N)C=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati