CAS RN 54394-90-0
IUPAC Nome:
disodium 2-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-5-({[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}methyl)oxolane-3,4-bis(olate)
Sinonimi:
disodium 2-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-5-({[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}methyl)oxolane-3,4-bis(olate)
Peso molecolare (g/mol):
447.14
Formula molecolare:
C9H13N3Na2O11P2
InChi Key:
JPLZAUHOCLDACW-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C([O-])C1[O-]