accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOO

CAS RN 586-42-5

IUPAC Nome: 3-acetylbenzoate
Sinonimi: 3-acetylbenzoate
Peso molecolare (g/mol): 163.15
Formula molecolare: C9H7O3
InChi Key: CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C([O-])=O
Quantità 
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)