accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHNH2FFFCl

CAS RN 63687-03-6

IUPAC Nome: 2-amino-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Sinonimi: 2-amino-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Peso molecolare (g/mol): 267.63
Formula molecolare: C10H9ClF3NO2
InChi Key: LHPSDJVDEMVFGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CC1=CC(=C(Cl)C=C1)C(F)(F)F)C(O)=O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (1)
  • (1)