accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONClCl

CAS RN 65973-52-6

IUPAC Nome: methyl 4,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Sinonimi: methyl 4,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Peso molecolare (g/mol): 206.02
Formula molecolare: C7H5Cl2NO2
InChi Key: JEJMDUMJSZTJTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1Cl
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati