accessibility menu, dialog, popup

UserName

SClO

CAS RN 67482-48-8

IUPAC Nome: 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde
Sinonimi: 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde
Peso molecolare (g/mol): 146.59
Formula molecolare: C5H3ClOS
InChi Key: PJOJWMNHMJFFCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(SC=C1)C=O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati