accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNO

CAS RN 6953-22-6

IUPAC Nome: 5-(benzyloxy)-1H-indole-3-carbaldehyde
Sinonimi: 5-(benzyloxy)-1H-indole-3-carbaldehyde
Peso molecolare (g/mol): 251.29
Formula molecolare: C16H13NO2
InChi Key: DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CNC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C12
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)