accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2FFF

CAS RN 743408-04-0

IUPAC Nome: 1-[4-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Sinonimi: 1-[4-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Peso molecolare (g/mol): 205.18
Formula molecolare: C9H10F3NO
InChi Key: OLXNTNRECSTMGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(CN)C=C1)C(F)(F)F

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati