accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 781652-57-1

NNNHON

CAS RN 781652-57-1

IUPAC Nome: 3-cyano-N-(1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzamide
Sinonimi: cdppb
Peso molecolare (g/mol): 364.41
Formula molecolare: C23H16N4O
InChi Key: BKUIZWILNWHFHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(NC1=CC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC(=C1)C#N

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati