accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 81-86-7

IUPAC Nome: 10-bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Sinonimi: 10-bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Peso molecolare (g/mol): 277.07
Formula molecolare: C12H5BrO3
InChi Key: DTUOTSLAFJCQHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=C2C=CC=C3C(=O)OC(=O)C(C=C1)=C23

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati