accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBOH3CH3CONHN

CAS RN 864754-07-4

IUPAC Nome: 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]piperazine
Sinonimi: 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]piperazine
Peso molecolare (g/mol): 316.21
Formula molecolare: C17H25BN2O3
InChi Key: OBWNKFAHYIGNHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N1CCNCC1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati