accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOO

CAS RN 874-61-3

IUPAC Nome: 4-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
Sinonimi: 4-oxocyclohexanecarboxylate
Peso molecolare (g/mol): 142.15
Formula molecolare: C7H10O3
InChi Key: OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1CCC(=O)CC1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)