accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3Br

CAS RN 87808-49-9

IUPAC Nome: methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
Sinonimi: methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
Peso molecolare (g/mol): 229.07
Formula molecolare: C9H9BrO2
InChi Key: DJTUYAFJAGLQCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(Br)C=C(C)C=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati