accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 881674-56-2

IUPAC Nome: 5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Sinonimi: 5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Peso molecolare (g/mol): 189.19
Formula molecolare: C11H8FNO
InChi Key: MQULPEUCGKEHEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC=C1C1=CC(C=O)=CN1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati